NIST8671
NISTmAb, Humanized IgG1k Monoclonal Antibody
NIST® SRM® 8671
About This Item
Polecane produkty
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
A unit of RM 8671 consists of one internal-threaded polypropylene cryovial containing 800 µL of 10 mg/mL NIST IgG1κ monoclonal antibody (NISTmAb) in 12.5 mmol/L L-histidine, 12.5 mmol/L L-histidine HCl (pH 6.0).
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
Zastosowanie
- system suitability tests
- establishing method or instrument performance and variability
- comparing changing analytical test methods
- assisting in method qualification
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- RM 8671 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate.
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Odkryj naszą szeroką gamę produktów do analizy masy przeciwciał monoklonalnych w stanie nienaruszonym, w tym kolumny wykluczające (SEC), kolumny jonowymienne, kolumny fazy odwróconej, bufory HPLC, matryce i wzorce MALDI, rozpuszczalniki o wysokiej czystości, odczynniki, narzędzia do przygotowywania próbek białek i certyfikowane materiały referencyjne.