Key Documents
NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
opakowanie
pkg of 0.5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical research
format
matrix material
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)