NIST909C
Human Serum
NIST® SRM® 909c
Synonim(y):
Blood Serum from Humans
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 3 x 2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
matrix material
Opis ogólny
SRM 909C_Cert
SRM 909C_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The certified values are traceable to the International System of Units (SI) for the amount of substance and mass, expressed both in mass concentrations (milligrams per deciliter, micrograms per deciliter, nanograms per milliliter, or grams per liter) and amount concentration (nanomoles per liter or micromoles per liter)
Inne uwagi
- Refer to the certificate for information on expiry, safety, usage, and storage.
- Notes on biomaterials, disposal, and transport information are available in SDS.
Cholesterol, Creatinine, Glycerides, Urea, Calcium (Ca), Chloride (Cl), Magnesium (Mg), Potassium (K), Sodium (Na), Iron (Fe), Selenium (Se), Transferrin (Tf)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total Protein, Disialo Tf, Trisialo Tf, Tetrasialo Tf, Pentasialo Tf, Hexasialo Tf
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)