ERMDA476IFCC
Human serum (anti-MPO IgG)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Certyfikowany dla masowego stężenia immunoglobuliny G przeciw mieloperoksydazie w ludzkiej surowicy.
ERM-DA476IFCC_cert
ERM-DA476IFCC_report
ERM-DA476IFCC_origin
ERM-DA476IFCC_cert
ERM-DA476IFCC_report
ERM-DA476IFCC_origin
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMDA476IFCC.
ERMDA476IFCC.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)