ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Materiał referencyjny białek surowicy przeznaczony do standaryzacji pomiarów autoprzeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów immunoglobuliny G proteinazy 3 (IgG PR3 ANCA). Materiał został wyprodukowany zgodnie z Przewodnikiem ISO 34:2009 i jest certyfikowany zgodnie z Przewodnikiem ISO 35:2006.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMDA483IFCC-1EA |