NIST3667
Creatinine in frozen human urine
NIST® SRM® 3667
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
LC/MS: suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Standardowy materiał referencyjny kreatyniny (SRM) 3667 jest przygotowywany z normalnego ludzkiego moczu pobranego od dawców płci męskiej i żeńskiej, a stężenie kreatyniny nie zostało zmodyfikowane. Jednostka SRM 3667 składa się z jednej butelki zawierającej 10 ml zamrożonego ludzkiego moczu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i certyfikacie autentyczności.
SRM 3667 _Cert
SRM 3667 _SDS
SRM 3667 _Cert
SRM 3667 _SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia kreatyniny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny dokładności procedur oznaczania kreatyniny w ludzkim moczu. Jest on również przeznaczony do stosowania w walidacji roboczych lub drugorzędowych materiałów referencyjnych.
Uwaga dotycząca przygotowania
Fiolki z analizowanym SRM należy wyjąć z zamrażarki i rozmrozić do temperatury pokojowej (20-25°C). Po rozmrożeniu materiału do temperatury pokojowej należy go natychmiast użyć. Materiał należy delikatnie wymieszać przed pobraniem podwielokrotności.
Inne uwagi
- SRM 3667 jest przeznaczony do użytku badawczego.
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST
- Informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu są dostępne w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)