NIST3673
Organic contaminants in non-smokers′ urine (frozen)
NIST® SRM® 3673
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical research
Format
matrix material
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 3673 składa się z pięciu fiolek, z których każda zawiera 10 ml zamrożonego moczu.
SRM 3673_cert
SRM 3673_SDS
SRM 3673_cert
SRM 3673_SDS
Zastosowanie
Zanieczyszczenia organiczne w moczu osób niepalących to standardowy materiał referencyjny (SRM) przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania wybranych hydroksylowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz ftalanów, fenoli i metabolitów lotnych związków organicznych (LZO) w moczu.
Cechy i korzyści
- Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość ułamka masowego hydroksylowanych WWA.
- Wartości niecertyfikowane obejmują ftalany, fenol, metabolity LZO i anality organiczne.
- Certyfikowane wartości są metrologicznie identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) i jednostkami ułamka masowego pochodzącymi z SI.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania, użytkowania i bezpieczeństwa.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)