MABN1840
Anti-Neuritin (CPG15) Antibody, clone A6.1
clone A6.1, from mouse
Synonim(y):
candidate plasticity gene 15, CPG15
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRN1(51299)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human/rat Neuritin (CPG15).