Kluczowe dokumenty
ABN1469
Sigma-Aldrich
Anty-alfa-2-HS-glikoproteina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHSG(197)
Opis ogólny
Alfa-2-HS-glikoproteina (UniProt: P02765; znana również jako Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHSG) jest kodowana przez gen AHSG (znany również jako FETUA, PRO2743) (Gene ID: 197) u człowieka. Alfa-2-HS-glikoproteina jest białkiem surowicy z nadrodziny cystatyn, które jest syntetyzowane przez hepatocyty i jest uważane za negatywny reagent ostrej fazy. Wykazuje wysoką ekspresję w różnych tkankach płodowych, ale u dorosłych ulega ekspresji głównie w wątrobie. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-18) i propeptydem łączącym (aa 301-340), a następnie rozszczepiany na 2 łańcuchy znane jako łańcuch A alfa-2-HS-glikoproteiny i łańcuch B alfa-2-HS-glikoproteiny. Dojrzały produkt jest zaangażowany w wiele normalnych funkcji biologicznych i patologicznych. Promuje właściwości opsoniczne i wykazano, że bierze udział w endocytozie, rozwoju mózgu, resorpcji kości, regulacji aktywności insuliny i aktywności czynnika wzrostu hepatocytów (HGF). Alfa-2-HS-glikoproteina służy również jako białko nośnikowe i służy jako nośnik nierozpuszczalnego fosforanu wapnia i może działać jako silny inhibitor patologicznego zwapnienia naczyń. Wyższe poziomy alfa-2-HS-glikoproteiny odnotowano w cukrzycy ciążowej i cukrzycy typu II. Jest ona również obecna na wyższych poziomach u pacjentów z endometriozą. Niższe poziomy alfa-2-HS-glikoproteiny występują u pacjentów z rakiem. (Ref.: Kalabay, L., et al. (2002). Eur. J. Endocrinol. 147(2); 243-248; Sindhu, S., et al. (2016). BMC Immunol. 17; 33).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ludzką alfa-2-HS-glikoproteinę. Celuje w epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 146 aminokwasom ludzkiej alfa-2-HS-glikoproteiny.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło alfa-2-HS-glikoproteinę w lizacie ludzkiej tkanki siatkówki.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Alpha-2-HS-Glycoprotein w ludzkich skrawkach tkanek wątroby i szpiku kostnego.
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein Antibody, Cat. Nr ABN1469, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko alfa-2-HS-glikoproteinie i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human serum.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 39,33 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.