NIST3668
Mercury, perchlorate, and iodide in frozen human urine
NIST® SRM® 3668
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of Set (10) (5 ea conc)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednostka SRM 3668 składa się z pięciu fiolek każdego z dwóch poziomów.
Każda fiolka zawiera 1,5 ml moczu.
SRM 3668_cert
SRM 3668_SDS
Każda fiolka zawiera 1,5 ml moczu.
SRM 3668_cert
SRM 3668_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) NIST3668 rtęć, nadchloran i jodek w zamrożonym ludzkim moczu jest przeznaczony do walidacji metod analitycznych i pomiarów do oznaczania toksycznych pierwiastków i anionów w ludzkim moczu.
Cechy i korzyści
- Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości stężenia masowego rtęci, nadchloranu i azotanu.
- Wartości referencyjne są wyrażone jako stężenie masowe jodu i tiocyjanianu.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami obsługi, przechowywania i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Rtęć (Hg), Nadchloran (KClO4), Azotan (NO3-)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Jod (I), Tiocyjanian (SCN ?), Kreatynina (C4H7N3O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Rtęć (Hg), Nadchloran (KClO4), Azotan (NO3-)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Jod (I), Tiocyjanian (SCN ?), Kreatynina (C4H7N3O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)