821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® PWXL-CP Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21876
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
4 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
mixed
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)