Kluczowe dokumenty
816049
TSKgel® QC-PAK GFC 300 HPLC Column
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16049
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 7.8 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
The TSKgel QC-PAK columns are available within the TSKgel G2000SWxl and G3000SWxl line. These columns are 15cm in length with 5μm particles and offer the same resolution in half the time as the 30cm, 10μm TSKgel G2000SW and G3000SW columns.
Postać fizyczna
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)