Merck
442194
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Bromek 3-amylo-magnezowy, Bromek m-amylo-magnezowy, Bromek(m-metoksyfenylo)magnezu, Bromo(3-metoksyfenylo)magnez
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)