Kluczowe dokumenty
328820
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
1.021 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Useful key intermediate in the synthesis of paroxetine.
- Arylsulfides via cross-coupling reaction with thiols.
- 4-Arylmethyl-1-phenylpyrazole and 4-aryloxy-1-phenylpyrazole derivatives as androgen receptor antagonists.
- Grignard intermediate for preparing aprepitant.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?