Merck
262188
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)