Merck
646075
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Synonim(y):
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.34
Beilstein:
636491
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in diethyl ether
ciąg SMILES
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes
Derek E Williams et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(24), 7611-7622 (2018-05-29)
Stimuli-responsive materials are vital for addressing emerging demands in the advanced technology sector as well as current industrial challenges. Here, we report for the first time that coordinative integration of photoresponsive building blocks possessing photochromic spiropyran and diarylethene moieties within