Kluczowe dokumenty
561029
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo(3,5-difluorofenylo)magnez
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Można stosować bromek 3,5-difluorofenylomagnezowy:
- Jako materiał wyjściowy w syntezie cis-2-fenylo-1-amino-cyklopentanów jako potencjatorów receptora AMPA.
- Do przygotowania kompleksów miedzi(I), które są stosowane jako luminescencyjne cząsteczki gościnne w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED).
- Jako półprodukt w syntezie 2-aminoetylobenzofuranowych antagonistów receptora H3.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)