Merck
245550
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.30
Beilstein:
636802
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S K Aggarwal et al.
Clinical chemistry, 40(8), 1494-1502 (1994-08-01)
A stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is described for the determination of lead (Pb) in urine and whole blood. The use of lithium bis(trifluoroethyl)dithiocarbamate Pb(FDEDTC) as a chelating agent showed strong memory effect, restricting the range of
R A Milius et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(5), 1728-1731 (1991-05-01)
The synthesis and pharmacological characterization of a series of N-substituted 3-(4-fluorophenyl)tropane derivatives is reported. The compounds displayed binding characteristics that paralleled those of cocaine, and several had substantially higher affinity at cocaine recognition sites. Conjugate addition of 4-fluorophenyl magnesium bromide