Kluczowe dokumenty
213365
Selenium dioxide
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 157 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
powder
kolor
white
mp
315 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Klucz InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)