Kluczowe dokumenty
223891
Bismuth(III) oxide
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dibismuth trioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
wielkość cząstki
10 μm
ciąg SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Klucz InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Bismuth (III) oxide is suitable for dental materials to render them opaque to X-rays.
It is used for the synthesis of pure BiFeO3 perovskite nanoparticles, lead free piezoelectric 0.96(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.04 BaTiO3.
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
223891-100G | 4061838778772 |
223891-10KG | |
223891-1KG | |
223891-25G | |
223891-25KG | |
223891-500G | 4061838778789 |
223891-5KG |