Kluczowe dokumenty
200107
Selenium dioxide
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 157 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
315 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Klucz InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- An oxidizing agent to introduce carbonyl functional groups at activated carbon.
- A catalyst in the allylic hydroxylation reactions.
- An oxidant in the synthesis of amides by oxidative amidation of aldehydes with amines.
- A catalyst to synthesize di and trioxidized bicyclic cyclopentenones by reacting with Pauson-Khand reaction (PKR) products.
- A catalyst along with iodine (I2) to prepare mono and bis-sulfenylindoles by treating indoles with diaryl disulfides via C-H sulfenylation.
- A catalyst to synthesize alkyl and aryl nitriles from the corresponding aldehydes via the formation of aldoxime.
- A selenium precursor to synthesize FeSe nanostructures via electrochemical deposition method.
It can also be used as a versatile reagent for allylic oxidation and oxidative-elimination reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?