Merck
243450
Sigma-Aldrich
Tellurium dioxide
≥99%
Synonim(y):
Tlenek telluru(IV)
About This Item
Wzór liniowy:
TeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
733 °C (lit.)
gęstość
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
Klucz InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tellurium dioxide, also known as tellurium(IV) oxide, is a white, crystalline solid with a melting point of 1,130 °C and a boiling point of 1,850 °C. Tellurium dioxide is an important material in a number of applications, including as a catalyst in the synthesis of plastics resins, and pharmaceuticals, and as a component in tellurium-based alloys. Tellurium dioxide is typically made at high temperatures either by decomposition of tellurium(IV) chloride or tellurium(IV) sulfate in the presence of oxygen.
Zastosowanie
Tellurium dioxide is used to prepare tellurium metal, telluric acid, and many tellurium salts. It may also be used in the preparation of Ag2Te nanoparticles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mao Shen et al.
Nanoscale research letters, 8(1), 253-253 (2013-05-31)
A facile one-step synthesis of CdTe quantum dots (QDs) in aqueous solution by atmospheric microwave reactor has been developed using 3-mercaptopropionic acid reduction of TeO2 directly. The obtained CdTe QDs were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy, fluorescent spectroscopy, X-ray powder diffraction
Tingjun Wu et al.
Frontiers in chemistry, 8, 84-84 (2020-03-21)
A systematic electrochemical study was conducted to investigate the reduction of tellurium (Te) in alkaline solutions. The effect of various parameters, including tellurite ion concentration, applied potential, and pH was investigated by both linear sweep voltammograms (LSVs) and electrochemical quartz
Sankha Chattopadhyay et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 68(10), 1967-1969 (2010-05-18)
A simple and inexpensive ion-exchange chromatography method for the separation of medically useful no-carrier-added (nca) iodine radionuclides from bulk amounts of irradiated tellurium dioxide (TeO(2)) target was developed and tested using (131)I. The radiochemical separation was performed using a very
Garima Tripathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(2), 486-489 (2008-03-14)
The energy transfer in Er3+: Sm3+ codoped binary TeO2-Li2O (TLO) glass has been studied using 532 nm laser radiation on the basis of fluorescence intensity and the lifetime measurements. It is observed that the trace of erbium ion can be
G Bilir et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 314-321 (2011-09-20)
TeO(2)-CdF(2)-WO(3) glasses with various compositions and Er(3+) concentrations were prepared by conventional melting method. Their optical properties were studied by measuring the absorption, luminescence spectra and the decay patterns at room temperature. From the optical absorption spectra the Judd-Ofelt parameters
Global Trade Item Number
SKUGTIN
243450-10KG
243450-250G4061835561858
243450-50G4061835561865