Merck
264865
Sigma-Aldrich
Tellurium
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Tellurium element
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Te
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.997% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−30 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
gęstość
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Klucz InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Tellur jako wysokowydajny elementarny termoelektryk: Bada wykorzystanie telluru pierwiastkowego w zastosowaniach termoelektrycznych, ważnych dla technologii konwersji energii, co jest istotne dla materiałoznawstwa (Lin et al., 2016).
  • Miłość jest w Ziemi: Przegląd geochemii telluru (bio) w środowiskach powierzchniowych: Omawia cykle biogeochemiczne telluru, jego dystrybucje środowiskowe i transformacje, które mogą być interesujące dla chemików środowiskowych lub osób w środowisku akademickim badających cykle geochemiczne (Missen et al., 2020).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Raymond J Turner et al.
Biotechnology advances, 30(5), 954-963 (2011-09-13)
Here, we overview the most recent advances in understanding the bacterial mechanisms that stay behind the reduction of tellurium oxyanions in both planktonic cells and biofilms. This is a topic of interest for basic and applied research because microorganisms are
Vijay P Singh et al.
Organic letters, 15(24), 6274-6277 (2013-11-28)
In an effort to improve the chain-breaking capacity of the natural antioxidants, an octyltelluro group was introduced next to the phenolic moiety in β- and δ-tocopherol. The new vitamin E analogues quenched peroxyl radicals more efficiently than α-tocopherol and were
Biomethylation of selenium and tellurium: microorganisms and plants.
Thomas G Chasteen et al.
Chemical reviews, 103(1), 1-25 (2003-01-09)
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
264865-5G
264865-100G
264865-25G4061826123355