Kluczowe dokumenty
357421
Tungsten
powder, ≤10 μm, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
W
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
≤10 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
357421-100G | |
357421-10G | 4061833322307 |