Key Documents
645168
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Synonim(y):
Tungsten hexachloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
43 mmHg ( 215 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
tw
347 °C (lit.)
mp
275 °C (lit.)
gęstość
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Klucz InChI
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.