Kluczowe dokumenty
463922
Ammonium metatungstate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian amonowego tlenku wolframu, Wodzian wolframianu heksaamonu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
Klucz InChI
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Carbon-supported tungsten catalyst for hydrogenolysis of cellulose.
- Reduced tungsten and mixed tungsten oxide catalysts for bifunctional hydroisomerization of n-alkanes.
- Hybrid 2D/3D tungsten diselenide transistors via chemical vapor deposition method.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?