Kluczowe dokumenty
204846
Ammonium metavanadate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used as a precursor to synthesize various vanadium catalysts such as vanadium carbide and nitride catalysts for hydrogenation, hydrodesulfurization, and hydrodenitrogenation reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?