Merck
308463
Sigma-Aldrich
Telluric acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H6TeO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97.5-102.5%
98%
ciąg SMILES
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
Klucz InChI
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null