Merck
10028
Sigma-Aldrich
Ammonium metavanadate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Wzór liniowy:
NH4VO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38180409
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (RT)
Formularz
powder or crystals
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
gęstość
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤125 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Metawanadan amonu jest związkiem nieorganicznym stosowanym jako sól prekursorowa do syntezy tlenków wanadu i innych związków amonowych. Jest również stosowany jako wydajny i łagodny katalizator w syntezie organicznej do syntezy różnych pochodnych.
Zastosowanie
  • Ultramałe, amorficzne V(2)O(3) ściśle zakotwiczone na aerożelu z nanowłókien węglowych w kierunku wysokowydajnych baterii cynkowo-jonowych...: Badania te pokazują zastosowanie metawanadanu amonu w syntezie ultra-małych, amorficznych V(2)O(3) do wysokowydajnych baterii cynkowo-jonowych, pokazując jego potencjał w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii (Shi et al., 2024).
  • Produkcja i transport generowanego plazmowo nadtlenku wodoru z gazu do cieczy: Badanie bada rolę metawanadanu amonu w zwiększaniu wydajności generowanego plazmowo transportu nadtlenku wodoru, podkreślając jego zastosowanie w inżynierii chemicznej i rekultywacji środowiska (Schüttler et al., 2024).
  • Zminiaturyzowany przyrząd optyczny o wysokiej czułości z niebieskimi diodami Mini-LED typu flip chip do nieinwazyjnego wykrywania glukozy ..: W artykule omówiono zastosowanie metawanadanu amonu w opracowaniu wysokoczułych diod Mini-LED do nieinwazyjnego wykrywania glukozy, podkreślając jego zastosowanie w urządzeniach biomedycznych (Ye et al., 2024).
  • Teoretyczna analiza modów wibracyjnych metawanadanu amonu...: Badania zapewniają kompleksową analizę teoretyczną modów wibracyjnych metawanadanu amonu, przyczyniając się do głębszego zrozumienia jego właściwości dla różnych zastosowań analitycznych (Guo et al., 2023).
  • Luminescencyjne i samoregenerujące się hybrydowe jonotropowe kulki hydrożelowe z metawanadanu amonu i chitozanu: obiecujący biomateriał jako środek przeciwdrobnoustrojowy, skuteczny adsorbent barwników i czujnik kwasu askorbinowego...: Niniejsze badanie podkreśla syntezę luminescencyjnych i samoregenerujących się kulek hydrożelowych przy użyciu metawanadanu amonu, demonstrując ich wielofunkcyjne zastosowania w dziedzinach biomedycznych i środowiskowych (Shaheen et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ammonium metavanadate: A novel catalyst for synthesis of 2-substituted benzimidazole derivatives.
Jadhav GR, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 20(3), 292-295 (2009)
Flow injection method for the assay of phenothiazine neuroleptics in pharmaceutical preparations using ammonium metavanadate.
Sultan SM.
Analyst, 116(2), 177-181 (1991)
Simona Nica et al.
Journal of inorganic biochemistry, 147, 193-203 (2015-03-10)
The Schiff-base ligand (H2salhyhNH3)Cl (1) derived from salicylaldehyde and 6-aminohexanoic acid hydrazide hydrochloride reacts with ammonium metavanadate in methanol solution to yield the dioxidovanadium(V) complex [VO2(salhyhNH3)] (2). The utilized hydrazone ligand contains a flexible and protonated amino side chain. Crystallization
Diptipriya Sethi et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 144, 68-74 (2015-03-03)
Vanadia modified titania (V₂O₅/TiO₂) photo-catalysts are prepared by incipient wet impregnation method using aqueous ammonium metavanadate and anatase (Aldrich) titania. Titania with various loading concentrations of vanadia from 0 to 10 wt.% have been prepared and characterized by X-ray diffraction
Ghada Abdelhamid et al.
Cell biology and toxicology, 26(5), 421-434 (2010-03-12)
We recently demonstrated that V(5+) downregulates 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)-mediated induction of Cyp1a1 mRNA, protein, and catalytic activity levels in Hepa 1c1c7 cells through transcriptional mechanism. Therefore, it is important to investigate whether similar changes occur in humans. For this purpose, we