Kluczowe dokumenty
A5132
Ammonium sulfate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Mascagnite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 132 g/L at 20 °C
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)