Merck
A4915
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Mascagnite
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38030408
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 132 g/L at 20 °C
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ammonium sulfate is an ammonium salt commonly used as fertilizer. It can be synthesized by neutralizing sulfuric acid with ammonia. It can enhance the phytotoxicity of several herbicides like glyphosates. Ammonium sulfate is formed as a co-product during the manufacture of caprolactam, a precursor of nylon.
Zastosowanie
Ammonium sulfate was used in methyl cellulose precipitable tannin assay to evaluate wine tannin in finished wine samples. It was also used in making externally mixed aerosols for analyzing the 1 × 3 tandem differential mobility analyzer (1 × 3-TDMA), which is mainly employed for determining the irreversibility of the hygroscopic growth factor of aerosol particles.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Influence of yeast strain on Shiraz wine quality indicators.
Holt H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 165(3), 302-311 (2013)
Industrial catalytic aspects of the synthesis of monomers for nylon production.
Bellussi G and Perego C.
CATTECH, 4(1), 4-16 (2000)
Substitutes for Ammonium Sulfate as Additives with Glyphosate and Glufosinate.
Pratt D, et al.
Weed Technology, 17(3), 576-581 (2003)
The 1-by-3 tandem differential mobility analyzer for measurement of the irreversibility of the hygroscopic growth factor.
Rosenoern T, et al.
Aerosol Science and Technology, 43(7), 641-652 (2009)