Kluczowe dokumenty
398128
Ammonium metavanadate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
rozpuszczalność
NH4OH: passes test
gęstość
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ślady anionów
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ciąg SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- silver vanadate (AgVO3) nanorods
- manganese vanadate nanobelts
- vanadium oxide hydrate semi-microspheres
- azalactone derivatives
- 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles
- octahydroquinazolinone derivatives
- α-hydroxyphosphonates
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?