Kluczowe dokumenty
A7302
Ammonium molybdate tetrahydrate
ACS reagent, 81.0-83.0% MoO3 basis
Synonim(y):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
Próba
81.0-83.0% MoO3 basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
gęstość
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
arsenate, phosphate, and silicate (as SiO2): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (as lead)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A molybdenum source in the synthesis of sodium molybdate dihydrate (Na2MoO4·2H2O).
- A molybdenum source in the synthesis of nickel molybdate nanorods (NiMoO4) by co-precipitation method in the presence of nickel benzoate as a nickel source.
- A precursor in the synthesis of Mn-MoS2 (MMS). MMS is employed in the production of MMS/rGO (reduced graphene oxide) composite that exhibits the highest rhodamine B (RhB) degradation efficiency.
- A catalyst in the synthesis of PVDF (polyvinylidene fluoride) catalytic microcapsules. PVDF is a heterogeneous catalyst for the selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde.
Jakość
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Activity of Glucose-6-Phosphatase [EC 3.1.3.9]
Enzymatic Assay of 5’-Nucleotidase