Kluczowe dokumenty
221759
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Synonim(y):
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (with KMnO4, redox titration)
Formularz
powder
skład
Ce(IV), ≥20%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
mp
130 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
221759-100G | 4061838777508 |
221759-500G | 4061838777515 |
221759-5G |