Kluczowe dokumenty
383090
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
ACS reagent, ≥94%
Synonim(y):
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥94%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. dil. H2SO4
mp
130 °C (lit.)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤0.03%
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3