Kluczowe dokumenty
A1343
Ammonium molybdate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Ammonium molybdate tetrahydrate, Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Formularz
crystals
gęstość
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
- Fotochromowe hydrożele do zastosowań elektronicznych: Molibdenian amonu został wykorzystany w syntezie fotochromowego hydrożelu poliakryloamidu/alginianu sodu/chlorku sodu. Hydrożel ten wykazuje wysoką przewodność, właściwości zapobiegające zamarzaniu i szybką reakcję, dzięki czemu nadaje się do przechowywania informacji i zastosowań elektronicznych na skórze (Chen et al., 2024).
- Materiały pochłaniające mikrofale: Przygotowanie kwiatopodobnych agregatów nanoarkuszy węglowych osadzonych ultradrobnym Mo(2)C, w których kluczową rolę odgrywa molibdenian amonu, oferuje znaczący postęp w technologii absorpcji mikrofalowej (Wang et al., 2023).
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?