Kluczowe dokumenty
232084
Molybdic acid
≥85.0% MoO3 basis, ACS reagent
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
6.2 (vs air)
Próba
≥85.0% MoO3 basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
zanieczyszczenia
≤0.01% insol. dil. NH4OH
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
ślady kationów
heavy metals: ≤0.003%
ciąg SMILES
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of silica-supported molybdic acid catalyst for the synthesis of pyrano [2,3-c] chromene derivatives by condensation of aldehydes, malononitrile, and 4-hydroxycoumarin.
- In the synthesis of Froehde reagent for the presumptive identification of alkaloids like opioids.
- As a molybdenum source in the preparation of MoSe2.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?