Kluczowe dokumenty
221856
Phosphomolybdic acid hydrate
ACS reagent
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
ciąg SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Klucz InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?