Key Documents
277908
Ammonium molybdate
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium orthomolybdate, Diammonium molybdate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
metody
electron microscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?