Merck
230057
Sigma-Aldrich
Potassium antimony(III) tartrate hydrate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony potassium tartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4K2O12Sb2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.83 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95% trace metals basis
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
Klucz InChI
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raquel Inocêncio da Luz et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(12), 5197-5203 (2009-09-16)
Diagnostic material from patients with leishmaniasis is generally available as promastigotes, and proper testing for susceptibility to first-line drugs by the intracellular amastigote assay is frequently hampered by the poor infectivity of the promastigotes for the macrophage host cell. Several
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.