Merck
N9125
Sigma-Aldrich
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
≥98%
Synonim(y):
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.17
Beilstein:
3707471
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Klucz InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichlorowodorek N-(1-naftylo)etylenodiaminy jest związkiem organicznym o sprzężonej strukturze pierścieniowej, który służy jako silny donor elektronów w kompleksach przenoszących ładunek. Jego wolna zasada, znana również jako odczynnik Brattona-Marshalla, jest szeroko stosowana w reakcjach sprzęgania diazotowania do wykrywania azotynów i azotanów.
Zastosowanie
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride can be used as a reactant to synthesize:      
  • N
  • -(1-naphthyl)ethylenediamine-substituted cylotriphosphazene derivatives as potential antimicrobial agents.    
  • Fluorescent chemosensor compound with a naphthyl group as fluorophore and cyclen as metal ion chelator for the detection of Zn(II) in an aqueous solution.    
  • (N-1-Naphthyl-ethylenediamine)- dichloroplatinum(II) fluorescence complex (λmax = 405 nm).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved dye procedure for determining urea concentration by using o-phthalaldehyde and naphthylethylenediamine.
N T Lequang et al.
Clinical chemistry, 33(1), 192-192 (1987-01-01)
P K Laikind et al.
Analytical biochemistry, 156(1), 81-90 (1986-07-01)
The Bratton-Marshall reaction can be used to identify patients with adenylosuccinate lyase deficiency. These patients excrete in their urine the dephosphorylated derivative of the de novo purine synthesis intermediate 5'-phosphoribosyl-4-(N-succinylcarboxamide)-5-aminoimidazole (SAICAR). The test described here depends on a coupling reaction
C E Davis et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 68(3), 485-488 (1985-05-01)
Current methods used for determining residual nitrite concentration in foods involve forming an azo dye that is measured spectrophotometrically. Conventional procedures do not specify control of pH for the final colored solution. Because many indicator dyes are pH-dependent, absorbance of
Shigenori Nakano et al.
Talanta, 81(3), 786-791 (2010-03-20)
A novel flow-injection spectrophotometry has been developed for the determination of molybdenum(VI) at nanograms per milliliter levels. The method is based on the catalytic effect of molybdenum(VI) on the bromate oxidative coupling of p-hydrazinobenzenesulfonic acid with N-(1-naphthyl)ethylenediamine to form an
R K Goldman et al.
Analytical biochemistry, 259(1), 98-103 (1998-05-30)
A high-pressure liquid chromatography (HPLC) assay for measuring picomole quantities of nitrosothiol in biological samples was developed. The assay utilizes the catalytic reduction of nitrosothiol by mercuric cation (Hg2+). Released nitrogen oxide reacts with sulfanilamide (SA) and N-(1-napthyl)ethylenediamine (NNED) to