Merck
228745
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfamate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
NH4SO3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38060607
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.0%
Formularz
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.02% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.10%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
ślady kationów
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Klucz InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfaminian amonu może być stosowany jako katalizator do syntezy pochodnych arylidenowych poprzez kondensację Knoevenagela wspomaganą mikrofalami.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Aleryani et al.
The Journal of biological chemistry, 273(11), 6041-6045 (1998-04-16)
Incubation of S-nitrosocysteine or S-nitrosoglutathione (5-100 M) in the presence of a generator of superoxide (xanthine/xanthine oxidase) resulted in a time-dependent decomposition of S-nitrosothiols and accumulation of nitrite/nitrate in reaction mixtures. Quantitatively, the amounts of nitrite/nitrate represented >90% of nitrosonium
The Chemical Behavior of Low Valence Sulfur Compounds. III. Production of Ammonium Sulfamate by the Oxidation of Ammonium Thiosulfate.
Naito K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(5), 1365-1372 (1970)
Synthesis of Ammonium Dinitramide by Nitration of Potassium and Ammonium Sulfamate. The Effect of Sulfamate Conterion on ADN Purity.
Nazeri GH, et al.
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27(!) (2008)
Microwave-enhanced Knoevenagel condensation catalyzed by NH2SO3NH4
Liu C, et al.
Molecular Catalysis, 258, 367-370 (2006)
Ammonium Sulfamate as Substitute for Lead Peroxide in Microdetermination of Carbon and Hydrogen.
Hussey AS, et al.
Analytical Chemistry, 27(2), 280-281 (1955)