Kluczowe dokumenty
242772
Sulfamic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Amidosulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder or crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
gęstość
2.151 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The ability of sulfamic acid/zinc powder to reduce nitrate to nitrogen gas under acidic condition has been utilized to denitrify nitrate-rich wastewater.
Zastosowanie
- As a catalyst in the synthesis of aryl-14H-dibenzo[a.j]xanthenes.
- As a green catalyst for the liquid Beckmann rearrangement of ketoxime in dried acetonitrile.
- As a nitrogen source as well as an in situ activator of hydroxy groups in the direct iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols.
- Synthesis of polysubstituted quinolones.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?