Kluczowe dokumenty
323209
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
96%
Synonim(y):
PAR
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
skład
Carbon: 58.6-64.2%
Nitrogen: 18.6-20.4%
metody
titration: suitable
kolor
brown-red
mp
192-202 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccccn2)c(O)c1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H/b14-13+
Klucz InChI
RJNYNDHYSJRRDW-BUHFOSPRSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?