Kluczowe dokumenty
471445
2-(Methylamino)ethanol
≥98%
Synonim(y):
N-Methylethanolamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
19.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471445-250ML | 4061832360027 |
471445-18L | |
471445-25ML | 4061837015281 |
471445-2L | 4061832360034 |