Kluczowe dokumenty
278440
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4539 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-{[2-(dimetyloamino)etylo]metyloamino}etanol (dmemH) został użyty do przygotowania nowych klasterów żelaza:
- [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2]
- [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2]
- [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2].
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2