Merck
424528
Sigma-Aldrich
4,4′-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine
97%
Synonim(y):
4,4′-(oksydietyleno)dimorfolina, Eter 2,2′-dimorfolinodietylowy, Eter bis(morfolinoetylowy), Eter β,β′-dimorfolinodietylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
Klucz InChI
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-(oksydi-2,1-etanodiylo)bizmorfolina (DMDEE) to katalizator na bazie aminy, znany również jako eter dimorfolino-dietylowy. Może działać jako katalizator reakcji rozdmuchiwania i ułatwia proces utwardzania polimerów.
Zastosowanie
DMDEE może być stosowany jako modyfikator właściwości 3-nitribenzonitrylu (3-NDN), który może być dalej stosowany w próżniowej analizie jonizacji wspomaganej matrycą (MAIV). Może być również stosowany jako katalizator do tworzenia pianek poliuretanowych, klejów i glikolu polipropylenowego (PPG) z dodatkiem zmatowionej krzemionki.
Catalyst for flexible polyester foams, molded foams, and moisture-cured foams and coatings. Good blowing catalyst that does not cause cross-linking.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thickening of the Immobilized polymer layer using trace amount of amine and its role in promoting gelation of colloidal nanocomposites.
Zheng Z, et al.
Macromolecules, 48(24), 9015-9023 (2015)
Structure-property behavior of moisture-cure polyurethane wood adhesives: Influence of hard segment content.
Ren D and Frazier CE
International Journal of Adhesion and Adhesives, 45(2), 118-124 (2013)
Catalyst-dependent drug loading of LDI-glycerol polyurethane foams leads to differing controlled release profiles.
Sivak WN, et al.
Acta Biomaterialia, 4(5), 1263-1274 (2008)
Moisture curing kinetics of isocyanate ended urethane quasi-prepolymers monitored by IR spectroscopy and DSC.
Daniel-da-Silva A, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 107(2), 700-709 (2008)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2