Kluczowe dokumenty
550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Synonim(y):
N,N-Dibutylethanolamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
550035-100ML | 4061837015625 |
550035-2L | |
550035-20L | |
550035-4L | |
550035-500ML | 4061832575698 |