Kluczowe dokumenty
481505
Sulfamic acid
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Amidosulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.151 g/cm3 at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
Zastosowanie
- Friedlander quinoline synthesis.
- Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
- The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?