Merck
544183
Sigma-Aldrich
Nickel carbonate, basic hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian wodorotlenku węglanu niklu, Węglan niklu(II) (zasadowy) hydrat
About This Item
Wzór liniowy:
NiCO3 · 2Ni(OH)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.12 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% (trace metals analysis)
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.5H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;5*1H2/q;3*+2;;;;;/p-6
Klucz InChI
CCFAFYHXJQHIRV-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Nickel carbonate, basic hydrate is a green powder that is water insoluble. It is the most important carbonate for industrial applications such as nickel electroplating, as well as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores.
Zastosowanie
Nickel carbonate, basic hydrate can be used as a precursor:
  • To synthesize spinel nickel cobaltite (NiCo2O4) nanoparticles for supercapacitor application.
  • To prepare nanocrystalline nickel disulfide via the solid-state reaction.
It can also be used as a catalyst to produce H2O2 on carbon cathode.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
544183-1KG-A4061832567648
544183-250G-A4061833599082